CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIC1469-100G BIC1469-500G
APOSBIC1469-100GEA 87.6 EUR
APOSBIC1469-100G APOSBIC1469-500G
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥97%
CAPSO (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 8.9-10.3
  • Forms a clear colourless solution in water (10%)
US Patent No. 4,246,194 (To Research Organics)
Formule: C₉H₁₉NO₄S
Smeltpunt: 270…274 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041778
CAS nummer: 73463-39-5