Cytidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BIC2010-10G BIC2010-250G BIC2010-50G
APOSBIC2010-10GEA 22 EUR
APOSBIC2010-10G APOSBIC2010-250G APOSBIC2010-50G
Cytidine
Cytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₅
Smeltpunt: 210…220 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006545
CAS nummer: 65-46-3