Cysteaminium chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-MEA
BIC2510-100G BIC2510-25G
APOSBIC2510-100GEA 61.4 EUR
APOSBIC2510-100G APOSBIC2510-25G
Cysteaminium chloride 99%
Cysteaminium chloride
Formule: C₂H₇NS·HCl
MW: 113.61 g/mol
Smeltpunt: 66…68 °C
Dichtheid: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012904
CAS nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN: 3335
ADR: 9 III