Coomassie brilliant blue G-250
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: C.I. 42655
BIC3480-100G BIC3480-25G
APOSBIC3480-100GEA 139 EUR
APOSBIC3480-100G APOSBIC3480-25G
Coomassie brilliant blue G-250
Coomassie brilliant blue G-250
C.I. 42655
Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078482
CAS nummer: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4