Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIC5002-5G BIC5002-10G
APOSBIC5002-5GEA 146 EUR
APOSBIC5002-5G APOSBIC5002-10G
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Formule: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00078193
CAS nummer: 36051-68-0