Coenzyme A trilithium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIC7401-100MG BIC7401-500MG BIC7401-250MG
APOSBIC7401-100MGEA 180 EUR
APOSBIC7401-100MG APOSBIC7401-500MG APOSBIC7401-250MG
Coenzyme A trilithium salt
Coenzyme A trilithium salt
Formule: C₂₁H₃₃N₇O₁₆P₃SLi₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00075848
CAS nummer: 18439-24-2
EINECS: 242-317-9