Curcumin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIC8500-5G BIC8500-100G BIC8500-25G
APOSBIC8500-5GEA 26.3 EUR
APOSBIC8500-5G APOSBIC8500-100G APOSBIC8500-25G
Curcumin 98%
Curcumin
Formule: C₂₁H₂₀O₆
Smeltpunt: 175 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00008365
CAS nummer: 458-37-7
EINECS: 207-280-5