1,6-Anhydro-β-D-glucose 98% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4018-25G BICL4018-5G
APOSBICL4018-25GEA 570 EUR
APOSBICL4018-25G APOSBICL4018-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose 98% min
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formule: C₆H₁₀O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063248
CAS nummer: 498-07-7