N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride 99% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4039-10MG BICL4039-25MG BICL4039-5MG
APOSBICL4039-10MGEA 408 EUR
APOSBICL4039-10MG APOSBICL4039-25MG APOSBICL4039-5MG
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride 99% min
N-Butyldeoxynojirimycin hydrochloride
Formule: C₁₀H₂₁NO₄·HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269940
CAS nummer: 210110-90-0