Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: ((2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetrakis(benzyloxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol
BICL4044-100MG BICL4044-250MG BICL4044-50MG
APOSBICL4044-100MGEA 437 EUR
APOSBICL4044-100MG APOSBICL4044-250MG APOSBICL4044-50MG
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₃₄H₃₆O₆
MW: 540.66 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03701135
CAS nummer: 27851-29-2