2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol 99% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4060-1G BICL4060-5G BICL4060-2G
APOSBICL4060-1GEA 296 EUR
APOSBICL4060-1G APOSBICL4060-5G APOSBICL4060-2G
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol 99% min
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-D-arabitol
Formule: C₁₁H₂₀O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063387
CAS nummer: 19139-74-3