1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannopyranose 98% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4079-1G BICL4079-5G BICL4079-2G
APOSBICL4079-1GEA 423 EUR
APOSBICL4079-1G APOSBICL4079-5G APOSBICL4079-2G
1,6:2,3-Dianhydro-β-D-mannopyranose 98% min
1,6:2,3-Dianhydro-beta-D-mannopyranose
Formule: C₆H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18643031
CAS nummer: 3868-03-9