(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BICL4084-10MG
BICL4084-25MG
BICL4084-50MG
APOSBICL4084-10MGEA
338
EUR
APOSBICL4084-10MG
APOSBICL4084-25MG
APOSBICL4084-50MG
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Formule:
C₆H₁₄ClNO₄ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00083611 CAS nummer: 73465-43-7 |