D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4105-1G BICL4105-500MG BICL4105-2G
APOSBICL4105-1GEA 563 EUR
APOSBICL4105-1G APOSBICL4105-500MG APOSBICL4105-2G
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] 99% min (Isotope 13C 99% )
D-(+)-Glucose-[1-¹³C]
Formule: C₆H₁₂O₆
Smeltpunt: 146…152 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00037545
CAS nummer: 40762-22-9