4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside 99% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4136-5G BICL4136-1G BICL4136-2G
APOSBICL4136-5GEA 634 EUR
APOSBICL4136-5G APOSBICL4136-1G APOSBICL4136-2G
4-Methoxyphenyl-β-D-glucopyranoside 99% min
4-Methoxyphenyl-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286.28 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797143
CAS nummer: 6032-32-2