4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside 98% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
BICL4164-10G BICL4164-25G BICL4164-5G
APOSBICL4164-10GEA 353 EUR
APOSBICL4164-10G APOSBICL4164-25G APOSBICL4164-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranoside 98% min
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₂₁H₂₆O₁₁
MW: 454.43 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797123
CAS nummer: 2872-65-3