4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside 98% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-methoxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4165-25G BICL4165-5G
APOSBICL4165-25GEA 207 EUR
APOSBICL4165-25G APOSBICL4165-5G
4-Methoxyphenyl-β-D-galactopyranoside 98% min
4-Methoxyphenyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₁₃H₁₈O₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797126
CAS nummer: 3150-20-7