4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4166-10G BICL4166-5G BICL4166-2G
APOSBICL4166-10GEA 985 EUR
APOSBICL4166-10G APOSBICL4166-5G APOSBICL4166-2G
4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thiogalactopyranoside 99% min
4-Methylphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Formule: C₂₁H₂₆O₉S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09750783
CAS nummer: 28244-99-7