4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside 99% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methylphenyl 1-thio-beta-D-galactopyranoside
BICL4167-10G BICL4167-5G BICL4167-2G
APOSBICL4167-10GEA 830 EUR
APOSBICL4167-10G APOSBICL4167-5G APOSBICL4167-2G
4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside 99% min
4-Methylphenyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Formule: C₁₃H₁₈O₅S
MW: 286.342 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04973631
CAS nummer: 28244-98-6