1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,3,4-Tri-O-benzyl-1,6-anhydro-beta-D-glucopyranose
BICL4209-10G BICL4209-2G BICL4209-5G
APOSBICL4209-10GEA 1130 EUR
APOSBICL4209-10G APOSBICL4209-2G APOSBICL4209-5G
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose 98% min
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranose
Formule: C₂₇H₂₈O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683260
CAS nummer: 10548-46-6