Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Cholesteryl sodium sulphate, Cholesteryl sulphate sodium
BICL4238-1G BICL4238-250MG BICL4238-500MG
APOSBICL4238-1GEA 1210 EUR
APOSBICL4238-1G APOSBICL4238-250MG APOSBICL4238-500MG
Cholesterol-3-sulphate sodium salt 95% min
Cholesterol-3-sulphate sodium salt
Formule: C₂₇H₄₅O₄S·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079091
CAS nummer: 2864-50-8