Memantine lactose adduct 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4314-10MG BICL4314-25MG BICL4314-5MG
APOSBICL4314-10MGEA 423 EUR
APOSBICL4314-10MG APOSBICL4314-25MG APOSBICL4314-5MG
Memantine lactose adduct 95%
Memantine lactose adduct
Formule: C₂₄H₄₁NO₁₀
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1159637-28-1