6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 98% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Azido-6-deoxy-D-galactose, (2R,3S,4S,5R)-6-Azido-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal
BICL4317-1G BICL4317-250MG BICL4317-500MG
APOSBICL4317-1GEA 1220 EUR
APOSBICL4317-1G APOSBICL4317-250MG APOSBICL4317-500MG
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 98% min
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose
Formule: C₆H₁₁N₃O₅
MW: 205.17 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03265529
CAS nummer: 66927-03-5