N-Acetylneuraminic acid methyl ester 97% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Methyl 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosonate, (2S,4S,5R,6R)-Methyl 5-acetamido-2,4-dihydroxy-6-((1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
BICL4322-1G
BICL4322-5G
APOSBICL4322-1GEA
55.5
EUR
APOSBICL4322-1G
APOSBICL4322-5G
N-Acetylneuraminic acid methyl ester 97% min
N-Acetylneuraminic acid methyl ester
Formule:
C₁₂H₂₁NO₉ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08276447 CAS nummer: 22900-11-4 |