Phenyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside 98% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4364-10G BICL4364-2G BICL4364-5G
APOSBICL4364-10GEA 1300 EUR
APOSBICL4364-10G APOSBICL4364-2G APOSBICL4364-5G
Phenyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside 98% min
Phenyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₁₉H₂₀O₆
MW: 344.363 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00136366
CAS nummer: 75829-66-2