1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-β-D-glucopyranose 98% min
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4369-1G BICL4369-5G BICL4369-2G
APOSBICL4369-1GEA 268 EUR
APOSBICL4369-1G APOSBICL4369-5G APOSBICL4369-2G
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-β-D-glucopyranose 98% min
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-O-allyl-beta-D-glucopyranose
Formule: C₁₇H₂₄O₁₀
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 39698-00-5