β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~4)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICY1024-5G BICY1024-1G BICY1024-25G
APOSBICY1024-5GEA 454 EUR
APOSBICY1024-5G APOSBICY1024-1G APOSBICY1024-25G
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~4)
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Formule: C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032209
CAS nummer: 182410-00-0