β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~6)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: SBE-β-CD, Betadex sulphobutyl ether sodium, Captisol
BICY1025-25G BICY1025-5G BICY1025-100G
APOSBICY1025-25GEA 292 EUR
APOSBICY1025-25G APOSBICY1025-5G APOSBICY1025-100G
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~6)
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Formule: C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032209
CAS nummer: 182410-00-0