Doxycycline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
BID0121-100G BID0121-10G BID0121-25G
APOSBID0121-100GEA 263 EUR
APOSBID0121-100G APOSBID0121-10G APOSBID0121-25G
Doxycycline hydrochloride
Doxycycline hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₁₀·HCl
Smeltpunt: 210 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03427564
CAS nummer: 10592-13-9
EINECS: 234-198-7