Imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
BID0565-1KG BID0565-2.5KG BID0565-500G
APOSBID0565-1KGEA 40.9 EUR
APOSBID0565-1KG APOSBID0565-2.5KG APOSBID0565-500G
Imidazole
Imidazole
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
  • Assay (by titration) 99%
  • White crystals
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68.08 g/mol
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: 85…91 °C
Dichtheid: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005183
CAS nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04935
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable