17-DMAG
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BID1002-10MG BID1002-5MG BID1002-25MG
APOSBID1002-10MGEA 132 EUR
APOSBID1002-10MG APOSBID1002-5MG APOSBID1002-25MG
17-DMAG
17-DMAG
Formule: C₃₂H₄₈N₄O₈
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08457919
CAS nummer: 467214-20-6