Dextran, M.W. 40, BioChemica
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
APOSBID1013-500GEA 337 EUR
APOSBID1013-500G APOSBID1013-100G
Dextran, M.W. 40, BioChemica
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130935
CAS nummer: 9004-54-0