1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BID2040-5G BID2040-1G
APOSBID2040-5GEA 24.9 EUR
APOSBID2040-5G APOSBID2040-1G
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Possible thiol oxidising agent
  • Protein
Formule: C₆H₁₂N₄O₂
Smeltpunt: 112…115 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00008318
CAS nummer: 10465-78-8
EINECS: 233-951-7