(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BID2105-25G
BID2105-100G
APOSBID2105-25GEA
27.5
EUR
APOSBID2105-25G
APOSBID2105-100G
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid
Formule:
(C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004338 CAS nummer: 102-32-9 EINECS: 203-024-1 |