2-Deoxy-D-galactose ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BID2231-5G BID2231-10G
APOSBID2231-5GEA 281 EUR
APOSBID2231-5G APOSBID2231-10G
2-Deoxy-D-galactose ≥99%
2-Deoxy-D-galactose
Formule: C₆H₁₂O₅
MW: 164.16 g/mol
Smeltpunt: 107…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014649
CAS nummer: 1949-89-9
EINECS: 217-765-3