Digitonin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Digitonin
BID3301-1G
BID3301-500MG
BID3301-250MG
APOSBID3301-1GEA
162
EUR
APOSBID3301-1G
APOSBID3301-500MG
APOSBID3301-250MG
Digitonin
Digitonin
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Formule:
C₅₆H₉₂O₂₉ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00077729 CAS nummer: 11024-24-1 EINECS: 234-255-6 UN: 3462 ADR: 6.1,III |