2-Deoxy-D(-)-ribose ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
BID533-100G BID533-25G
APOSBID533-100GEA 89.2 EUR
APOSBID533-100G APOSBID533-25G
2-Deoxy-D(-)-ribose ≥99%
2-Deoxy-D(-)-ribose
Formule: C₅H₁₀O₄
Smeltpunt: 76…90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00135904
CAS nummer: 533-67-5
EINECS: 208-573-0