N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BID6003-5G BID6003-10G BID6003-25G
APOSBID6003-5GEA 162 EUR
APOSBID6003-5G APOSBID6003-10G APOSBID6003-25G
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Formule: C₁₄H₃₁NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002049
CAS nummer: 1643-20-5
UN: 3259
ADR: 8,III