2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BID6721-100MG BID6721-50MG
APOSBID6721-100MGEA 213 EUR
APOSBID6721-100MG APOSBID6721-50MG
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
2'-Deoxyguanosine-5'-triphosphate trisodium salt (dGTP-Na3)
Formule: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₃P₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00080337
CAS nummer: 93919-41-6