Piperine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIDF1038-25G BIDF1038-5G
APOSBIDF1038-25GEA 114 EUR
APOSBIDF1038-25G APOSBIDF1038-5G
Piperine 96%
Piperine
Natural product.
Formule: C₁₇H₁₉NO₃
Smeltpunt: 131…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005839
CAS nummer: 94-62-2
EINECS: 202-348-0