EDTA tetrasodium salt dihydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIE0501-1KG BIE0501-500G
APOSBIE0501-1KGEA 38 EUR
APOSBIE0501-1KG APOSBIE0501-500G
EDTA tetrasodium salt dihydrate
EDTA tetrasodium salt dihydrate
Formule: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150026
CAS nummer: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9