EDTA disodium salt dihydrate ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIE0511-1KG BIE0511-500G BIE0511-10KG
APOSBIE0511-1KGEA 73 EUR
APOSBIE0511-1KG APOSBIE0511-500G APOSBIE0511-10KG
EDTA disodium salt dihydrate ≥99%
EDTA disodium salt dihydrate
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150037
CAS nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3