Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIE0512-25G BIE0512-100G BIE0512-500G
APOSBIE0512-25GEA 33.7 EUR
APOSBIE0512-25G APOSBIE0512-100G APOSBIE0512-500G
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Formule: C₁₀H₂₂N₄O₈·2H₂O
Smeltpunt: 218 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150463
CAS nummer: 20824-56-0