Evans blue
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIE0601-25G BIE0601-5G
APOSBIE0601-25GEA 109 EUR
APOSBIE0601-25G APOSBIE0601-5G
Evans blue
Evans blue
Formule: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004021
CAS nummer: 314-13-6
EINECS: 206-242-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III