Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIE0701-1G BIE0701-5G BIE0701-25G
APOSBIE0701-1GEA 22 EUR
APOSBIE0701-1G APOSBIE0701-5G APOSBIE0701-25G
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98%
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate
Formule: C₁₂H₁₉NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040641
CAS nummer: 82692-93-1