EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) 99
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
BIE0729-1KG BIE0729-500G
APOSBIE0729-1KGEA 54.6 EUR
APOSBIE0729-1KG APOSBIE0729-500G
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) 99
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Kookpunt: 614
Smeltpunt: 245 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003541
CAS nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
Merck Index: 13,03546