all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5(Z),8(Z),11(Z),14(Z),17(Z)-Eicosapentaenoic Acid, Timnodonic acid, cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, EPA
BIE1310-5G BIE1310-10G BIE1310-25G
APOSBIE1310-5GEA 110 EUR
APOSBIE1310-5G APOSBIE1310-10G APOSBIE1310-25G
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Formule: C₂₀H₃₀O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00065716
CAS nummer: 10417-94-4