Enniatin B
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIE9700-1MG BIE9700-5MG
APOSBIE9700-1MGEA 271 EUR
APOSBIE9700-1MG APOSBIE9700-5MG
Enniatin B
Enniatin B
Formule: C₃₃H₅₇N₃O₉
Smeltpunt: 172…176 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 917-13-5
UN: 3462
ADR: 6.1,III