Fluticasone propionate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIF0710-500MG BIF0710-1G BIF0710-5G
APOSBIF0710-500MGEA 117 EUR
APOSBIF0710-500MG APOSBIF0710-1G APOSBIF0710-5G
Fluticasone propionate
Fluticasone propionate
Formule: C₂₅H₃₁F₃O₅S
Smeltpunt: 275 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00866007
CAS nummer: 80474-14-2