Tacrolimus
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIF1003-250MG BIF1003-1G
APOSBIF1003-250MGEA 132 EUR
APOSBIF1003-250MG APOSBIF1003-1G
Tacrolimus
Tacrolimus
Formule: C₄₄H₆₉NO₁₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00869853
CAS nummer: 104987-11-3